Få mere at vide
Potassium trimethylsilanolate, 2M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 13458688 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13458688 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
13448688 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13458688 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 448461000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10519-96-7 | C3H10KOSi | 129.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10519-96-7 , 109-99-9
Molekylær formel C3H10KOSi
Molekylvægt (g/mol) 129.30
MDL nummer MFCD00013421
InChI nøgle COTHYYYVPUZALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium trimethylsilanolate, trimethylsiloxypotassium, silanol, trimethyl-, potassium salt, trimethylsilanol potassium salt, potassium trimethyl silanolate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt 1:1, kosime3, kotms, tmsok, c3h9osi.k
PubChem CID 23668039
SMIL [K].C[Si](C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trimethylsilanolate
Mængde 100 mL
Lineær formel (CH3)3SiOK
Flammepunkt −17°C
IUPAC navn kalium;trimethyl(oxido)silan
Formel vægt 128.29
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.91
Tæthed 0.9100g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium trimethylsilanolate, 2M sol in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.