Få mere at vide
Kaliumtrimethylacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Trimethylacetate |
| CAS | 19455-23-3 |
| Molekylær formel | C5 H9 O2 . K |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Propanoic acid','2,2-dimethyl-','potassium salt (1:1) (ACI), Pivalic acid','potassium salt (8CI), Propanoic acid','2,2-dimethyl-','potassium salt (9CI), 2,2-Dimethylpropanoic acid potassium salt, Potassium 2,2-dimethylpropanoate, Potassium pivalate, Potassium tert-butylcarboxylate, Potassium trimethylacetate, 2,2-Dimethylpropionic acid potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2.K/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].CC(C)(C)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | kalium; 2,2-dimethylpropanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.222 |
| Formel vægt | 140.024 |