Få mere at vide
Kaliumtrimethylacetat, TRC
Artikelnummer. 30409446
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30409446 1 g
1 options
Artikelnummer. 30409446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9935151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Trimethylacetate
CAS 19455-23-3
Molekylær formel C5 H9 O2 . K
Mængde 1 g
Synonym Propanoic acid','2,2-dimethyl-','potassium salt (1:1) (ACI), Pivalic acid','potassium salt (8CI), Propanoic acid','2,2-dimethyl-','potassium salt (9CI), 2,2-Dimethylpropanoic acid potassium salt, Potassium 2,2-dimethylpropanoate, Potassium pivalate, Potassium tert-butylcarboxylate, Potassium trimethylacetate, 2,2-Dimethylpropionic acid potassium salt
InChI formel InChI=1S/C5H10O2.K/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CC(C)(C)C(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; 2,2-dimethylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 140.222
Formel vægt 140.024