Få mere at vide
Kaliumtrimethylacetat, 95%
Artikelnummer. 15439278
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439278 100 g 100g
15429278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62803.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 19455-23-3 | C5H9KO2 | 140,223 g/mol
Kaliumtrimethylacetat bruges som mellemprodukt til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kaliumtrimethylacetat bruges som mellemprodukt til
kemisk forskning.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19455-23-3
Molekylær formel C5H9KO2
Molekylvægt (g/mol) 140.223
MDL nummer MFCD00671345
InChI nøgle WFMNHCSATCWAAQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium pivalate, potassium trimethylacetate, pivalic acid potassium salt, potassium 2,2-dimethylpropionate, trimethylacetic acid potassium salt, 2,2-dimethylpropionic acid potassium salt
PubChem CID 23662159
IUPAC navn kalium;2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trimethylacetate
Smeltepunkt ∼200 °C
Lineær formel (CH3)3CCO2K
Mængde 100 g
Formel vægt 140.22
Procent renhed 95%