Kaliumtrihydrogendioxalatdihydrat anvendes til metalpoleringsbestemmelse af pH. Og det bruges også til fotografering, marmorslibning og til at fjerne blækpletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kaliumtrihydrogendioxalatdihydrat anvendes til metalpolering til bestemmelse af pH. Og det bruges også til fotografering, marmorslibning og til at fjerne blækpletter.
Opløselighed Opløseligt i vand
Bemærkninger Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.