Få mere at vide
Kaliumtrihydrogendioxalatdihydrat, 98+%
Artikelnummer. 11462757
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462757 1000 g 1000g
11472757 250 g 250g
11482757 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14933.0B
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218,16 g/mol
Kaliumtrihydrogendioxalatdihydrat anvendes til metalpoleringsbestemmelse af pH. Og det bruges også til fotografering, marmorslibning og til at fjerne blækpletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumtrihydrogendioxalatdihydrat anvendes til metalpolering til bestemmelse af pH. Og det bruges også til fotografering, marmorslibning og til at fjerne blækpletter.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-20-5
Molekylær formel C4H3KO8
Molekylvægt (g/mol) 218.16
MDL nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI nøgle GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
SMIL [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate
Mængde 1000 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,7689
Opløselighedsinformation Vandopløselig
IUPAC navn kalium;hydron;oxalat;dihydrat
Formel vægt 254,19 (218,16 Vandfri)
Procent renhed ≥98%