Få mere at vide
Potassium (trifluoromethyl)trifluoroborate
Artikelnummer. 16534444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16534444 5 g 5g
16524444 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42298-15-7 | CBF6K | 175.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42298-15-7
Molekylær formel CBF6K
Molekylvægt (g/mol) 175.91
InChI nøgle UOGBGCVSVMQVBR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn kaliumtrifluor(trifluormethyl)boranuid
SMIL [K+].F[B-](F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium (trifluoromethyl)trifluoroborate
Smeltepunkt >300,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Formel vægt 175.91