Få mere at vide
Potassium trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11367947
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367947 50 g 50g
11357947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020361.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2926-27-4 | CF3KO3S | 188.162 g/mol
Kaliumtrifluormethansulfonat bruges som et reagens i syntesen af guanin-quadruplex-hybridmaterialer. Det fungerer som en støttende elektrolyt i den elektrokemiske undersøgelse af beviser for guldanion i ethylendiamin. Det er involveret i fremstillingen af N-fluor-2,4,6-trimethylpyridiniumtriflat ved at reagere med 2,4,6-trimethylpyridin. Yderligere anvendes det til fremstilling af imidazoliumsalt, 3-methyl-1-(3R,3aR,6S,6aR)-[6-(benzyloxy)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl]imidazoliumtrifluormethansulfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2926-27-4
Molekylær formel CF3KO3S
Molekylvægt (g/mol) 188.162
MDL nummer MFCD00042370
InChI nøgle GLGXXYFYZWQGEL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trifluoromethanesulfonate, potassium triflate, trifluoromethanesulfonic acid potassium salt, potassium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, potassium salt, potassium ion triflate, cf3so3k, acmc-209h7u, potassium trifluoromethanesulfonate salt, potassium tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 23664779
IUPAC navn kalium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trifluoromethanesulfonate
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk