Få mere at vide
Potassium Trifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Trifluoroacetate |
| CAS | 2923-16-2 |
| Molekylær formel | C2F3KO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | potassium;2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.11 |
| Formel vægt | 151.9487 |