Få mere at vide
Potassium trifluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 11433647
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433647 25 g 25g
11443647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17398.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2923-16-2 | C2F3KO2 | 152.11 g/mol
Det er et reagens til fremstilling af aryltrifluormethylsulfider ved opvarmning med diaryldisulfidet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et reagens til fremstilling
af aryltrifluormethylsulfider ved opvarmning med diaryldisulfidet.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-16-2
Molekylær formel C2F3KO2
Molekylvægt (g/mol) 152.11
MDL nummer MFCD00013215
InChI nøgle CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trifluoroacetate, potassium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid potassium salt, acetic acid, trifluoro-, potassium salt, potassiumtrifluoroacetate, pubchem12605, potassium ion trifluoroacetate, ksc492g5t, trifluoroacetic acid, potassium salt, potassium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate
PubChem CID 23662811
SMIL [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trifluoroacetate
Smeltepunkt 142°C to 145°C
pH 7
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3717603
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn kalium;2,2,2-trifluoracetat
Formel vægt 152.12
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Potassium trifluoroacetate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trifluoroacetate