Få mere at vide
Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate |
| CAS | 192863-40-4 |
| Molekylær formel | C6H4BF3KNO2 |
| MDL nummer | MFCD03701627 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | F[B-](F)(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)F.[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.01 |
| Procent renhed | 95% |