Få mere at vide
Kaliumtricyanomethanid, TRC
Artikelnummer. 30423388
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30423388 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30423388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698608500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Tricyanomethanide
CAS 34171-69-2
Molekylær formel C4 N3 . K
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4N3.K/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
SMIL [K+].N#C[C-](C#N)C#N
IUPAC navn kalium; metantricarbonitril
Molekylvægt (g/mol) 129.161
Formel vægt 128.973