Få mere at vide
Kaliumtricyanomethanid
Artikelnummer. 11327967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327967 1 g 1g
11317967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020702.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34171-69-2 | C4KN3 | 129,163 g/mol
Kaliumtricyanomethanid er en forløber, der anvendes til fremstilling af dicyanoketenaminer. Det reagerer med aminer for at fremstille alkylammoniumtricyanomethanid. Yderligere er det involveret i fremstillingen af tricyanomethanid-brokoblede binukleære organometalliske komplekser, såsom Cp(dppe)FeC(CN) 3 og Cp( PPh3 ) 2RuC (CN) 3 . Det anvendes som udgangsmateriale, der anvendes til fremstilling af 5-amino-3-brom-1-(tert-butyl)-1H-pyrazol-4-carbonitril, som gennemgår sandmeyer-reaktion for at få den tilsvarende diaminopyrazol, 5-amino-3-aryl-1-(tert-butyl)-1H-pyrazolamid-4.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34171-69-2
Molekylær formel C4KN3
Molekylvægt (g/mol) 129.163
MDL nummer MFCD00058850
InChI nøgle ZKJPYQKGNUBNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tricyanomethanide, potassium methanetricarbonitrile, potassium cyanoform, acmc-1ajhe, potassium ion tricyanomethanide, tricyanomethanide potassium salt, potassiomethanetricarbonitrile
PubChem CID 10964525
IUPAC navn kalium;methantricarbonitril
SMIL C(#N)[C-](C#N)C#N.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tricyanomethanide
Farve Hvid
Lineær formel KC(CN)3
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 129.16
Fysisk form Krystallinsk