missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium Trichloroammineplatinate, TRC

Artikelnummer. 30425146
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425146 1 g
30421284 100 mg
30423387 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425146 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6985501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13820-91-2
Molekylær formel K . Cl3 H3 N Pt
Molekylvægt (g/mol) 357.57
Synonym Platinate(1-), amminetrichloro-, potassium, (SP-4-2)- (9CI), Platinate(1-), amminetrichloro-, potassium (8CI), Potassium trichloroammineplatinate(II) (6CI,7CI), NSC 123898, Potassium amminetrichloroplatinate, Potassium amminetrichloroplatinate(1-) Coordination Compound
SMIL [K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[NH3]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium Trichloroammineplatinate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
Formel vægt 355.8616
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.