Få mere at vide
Kaliumtrichloraminplatinat(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441537
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441537 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15441537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039433.ME
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13820-91-2 | Cl3H3KNPt | 357.563 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trichloroammineplatinate(II)
CAS 13820-91-2
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 mg
Molekylær formel Cl3H3KNPt
MDL nummer MFCD00145154
Synonym potassium amminetrichloroplatinate ii, potassium trichloroammineplatinate ii, potassium trichloroplatinumuide amine, magnus red anion salt, potassium aminetrichloroplatinate ii, potassium;azane;trichloroplatinum 1-
InChI nøgle PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
SMIL N.Cl[Pt-](Cl)Cl.[K+]
IUPAC navn kalium;azan;trichlorplatin(1-)
Molekylvægt (g/mol) 357.563
PubChem CID 11810450
Formel vægt 357.56