Få mere at vide
Kaliumtrichlor(ethylen)platinat(II)monohydrat, Pt 50,5% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416585
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416585 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15416585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044028.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16405-35-9 | C2H4Cl3KPt·H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trichloro (ethylene)platinate (II) monohydrate
Smeltepunkt 220°C (decomposition)
CAS 16405-35-9
Farve Gul
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 g
Molekylær formel C2H4Cl3KPt·H2O
Lineær formel K[PtCl3(C2H4)]·H2O
MDL nummer MFCD00150524
Formel vægt 386.61 (368.59 Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 50.5% min
Følsomhed Hygroscopic