Få mere at vide
Potassium tin(IV) oxide trihydrate, 95%
Artikelnummer. 11311549
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311549 250 g 250g
11321549 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014015.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-03-0 | H6K2O6Sn | 298.95 g/mol
Kaliumtin(IV)oxid er et biokemisk stof til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-03-0
Molekylær formel H6K2O6Sn
Molekylvægt (g/mol) 298.95
MDL nummer MFCD00150391
InChI nøgle HTHDWDSBYOUAFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium stannate trihydrate, unii-r38y86o4sy, 2k.so3n.3h2o, potassium tin iv oxide trihydrate, dipotassium dioxido oxo tin trihydrate, dipotassium ion oxostannanebis olate trihydrate, dipotassium oxostannanebis olate trihydrate, dipotassium bis oxidanidyl-oxidanylidene-tin trihydrate
PubChem CID 18694711
IUPAC navn dikalium;dioxid(oxo)tin;trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tin(IV) oxide trihydrate
Smeltepunkt 140°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 298.94 (244.89 Anhydrous)
Procent renhed ≥95%