Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium thiosulfate hydrate |
| Farve | Farveløs til gul |
| pH | 6 til 9 (5% soln.) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Tab ved tørring | 4% maks. (150 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 96,0 til 104% (på tørt stof) (Iodimetri) |
| Lineær formel | K2S2O3·xH2O |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol |
| Vis mere |