Få mere at vide
Potassium thiosulfate hydrate, 96+%, extra pure
Artikelnummer. 10035213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10035213 100 g Plastflaske 100g
10638044 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10035213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388691000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1264198-56-2 | K2O3S2 | 190.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1264198-56-2
Molekylær formel K2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 190.31
MDL nummer MFCD00150405
InChI nøgle FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 61501
SMIL [K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium thiosulfate hydrate
Farve Farveløs til gul
pH 6 to 9 (5% soln.)
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 96.0 to 104% (On dry substance) (Iodimetry)
Lineær formel K2S2O3·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC navn dikalium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Formel vægt 190.33
Procent renhed ≥96%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 4% max. (150°C)
Emballage Plastflaske