Få mere at vide
Kalium Thiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30011393
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011393 500 g
17974885 100 g
17954635 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698520500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-20-0
Molekylær formel CKNS
Molekylvægt (g/mol) 97.18
Synonym Thiocyanic Acid Potassium Salt, Arterocyn, Aterocyn, Kyonate, Potassium Isothiocyanate, Potassium Rhodanate, Potassium Thiocyanide, Rhocya, Rodanca, Thio-Cara
IUPAC navn kalium; Thiocyanat
SMIL [K+].[S-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Thiocyanate
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Formel vægt 96.9389