Få mere at vide
Potassium Thiocyanate, Supelco™
Artikelnummer. 15894530
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894530 250 g
15804540 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894530 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1051250250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-20-0
Tekniske data
Kogepunkt >400°C/1013 hPa (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Potassium Thiocyanate
Smeltepunkt 177°C
Mængde 250 g
MDL nummer MFCD00011413
Synonym Potassium thiocyanate, Potassium sulfocyanide, Potassium thiocyanate
Molekylvægt (g/mol) 97.18
Grad Research
Tæthed 1.91 g/cm3 at 20°C