Få mere at vide
Kaliumthiocyanat-opløsning, Solstice
Beskrivelse
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium thiocyanate solution |
| CAS | 333-20-0 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | CKNS |
| Lineær formel | KSCN |
| MDL nummer | MFCD00011413 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594799 |
| Synonym | potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt |
| Vis mere |