Få mere at vide
Kaliumthiocyanat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15663370
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15663370 6 x 250 g Pakke med 6
15623370 250 g 250g
15603370 1 kg 1kg
15613370 2.5 kg 2.5kg
15643370 6 x 1 kg Pakke med 6
15653370 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15663370 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 312726X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 DKK
    2522.90 DKK / Pakke med 6
    Spare 322.10 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-20-0
Molekylær formel CKNS
Molekylvægt (g/mol) 97.176
MDL nummer MFCD00011413
InChI nøgle ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC navn kalium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Thiocyanate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 6 x 250 g
Lineær formel KSCN
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 97.18
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/puriss. pa