Få mere at vide
Potassium Thiocyanate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10508070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10508070 250 g 250g
10283960 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10508070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7240/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 333-20-0
Molekylær formel CKNS
Molekylvægt (g/mol) 97.176
MDL nummer 11413
InChI nøgle ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC navn potassium;thiocyanate
SMIL C(#N)[S-].[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 170°C
Farve Colorless to White
pH 5.3 to 8.7
Fysisk form Crystalline Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 97.18g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk <1 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.