Få mere at vide
Kaliumthiocyanatkoncentrat, til 1L standardopløsning, 0,1 M KSCN, Solstice
Artikelnummer. 15665230
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15665230 6 x 1 Ea. Pakke med 6
15655230 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 381406X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 DKK
    1963.02 DKK / Pakke med 6
    Spare 166.98 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
for 1L standardløsning, 0,1 M KSCN
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-20-0 , 7732-18-5
Molekylær formel CKNS
Molekylvægt (g/mol) 97.176
MDL nummer MFCD00011413
InChI nøgle ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC navn kalium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium thiocyanate concentrate
Navn note For 1L standardløsning, 0,1 M KSCN
CAS min % 80.0000%, 10.0000%
CAS Max % 90.0000%, 20.0000%
Fysisk form Koncentrere
Mængde 6 x 1 Ea.
Lineær formel KSCN
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3594799
Formel vægt 97.18
Grad Reagent
Emballage Ampul
Tæthed 1 g/ml ved 25 °C (lit.)