Få mere at vide
Kaliumthiocyanatkoncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,1 M KSCN, Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium thiocyanate concentrate |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lineær formel | KSCN |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594799 |
| Formel vægt | 97.18g/mol |
| Emballage | Ampul |
| Tæthed | 1g/mL at 25°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium thiocyanate concentrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium thiocyanate