Tekniske data
| Smeltepunkt | 170 °C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| pH | 5,3 til 8,7 |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 97,18 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | <1 hPa ved 20 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium thiocyanate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.