Få mere at vide
Kaliumthiocyanat, ACS-reagens, ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 16605803
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16605803 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16605803 Leverandør Fluka Leverandørnr. 3127225KG
 Begrænset vare
På lager
Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium thiocyanate
CAS 333-20-0
Farve Lysegul
Mængde 25 kg
Molekylær formel CKNS
InChI nøgle ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[S-]C#N
IUPAC navn kaliumcyanosulfanid
Molekylvægt (g/mol) 97.18