Få mere at vide
Kaliumthiocyanat, ACS, 98,5% min
Artikelnummer. 11337887
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337887 100 g 100g
11327887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11337887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014318.22
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97,176 g/mol
Kaliumthiocyanat anvendes til fremstilling af ethylensulfid, blythiocyant, som anvendes til omdannelse af acylchlorid til thiocyanater. Det bruges også i faststof-NMR af tungmetalkerner, hvilket resulterer i fremstillingen af flere kviksølv-thiocyanat- og selenocyanatforbindelser som potentielle modeller. Det finder anvendelse i kosmetiske og personlige plejeprodukter som et hudplejemiddel. Bruges også i fugtighedscreme og mundplejeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 333-20-0
Molekylær formel CKNS
Molekylvægt (g/mol) 97.176
MDL nummer MFCD00011413
InChI nøgle ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC navn kalium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[K+]
Especificaciones
Kogepunkt 500 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Potassium thiocyanate
Smeltepunkt 172 °C til 175 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98,5% min.
Beilstein 3594799
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetone og alkohol. Når den opløses i sin egen vægt af vand, falder temperaturen ^=30° Opløselig i vand, acetone og alkohol.
Formel vægt 97.18
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Udseende Hvid krystallinsk
Tæthed 1,89 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Consejos de prudencia
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium thiocyanate
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.