Få mere at vide
Potassium thiocyanate, 99%, ACS reagent
Artikelnummer. p-43602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10637421
Brand: Thermo Scientific Acros 424230050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-20-0
Molekylær formel CKNS
MDL nummer MFCD00011413
InChI nøgle ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC navn kalium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium thiocyanate
Smeltepunkt 170,0 °C til 179,0 °C
Farve Farveløs eller hvid
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel KSCN
Fieser 01,954
Merck Index 15, 7807
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Molekylvægt (g/mol) 97.18
Formel vægt 97.18
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.886
Damptryk <1hPa at 20°C
Tæthed 1.8860g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium thiocyanate