Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium thiocyanate |
| Smeltepunkt | 170,0 °C til 179,0 °C |
| Farve | Farveløs eller hvid |
| pH | 5,3 til 8,7 (5% soln. ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | KSCN |
| Fieser | 01,954 |
| Merck Index | 15, 7807 |
| Vis mere |