Få mere at vide
Kaliumthiocyanat, 98%
Beskrivelse
Kaliumthiocyanat anvendes til fremstilling af ethylensulfid, blythiocyant, som anvendes til omdannelse af acylchlorid til thiocyanater. Det bruges også i faststof-NMR af tungmetalkerner, hvilket resulterer i fremstillingen af flere kviksølv-thiocyanat- og selenocyanatforbindelser som potentielle modeller. Det finder anvendelse i kosmetiske og personlige plejeprodukter som et hudplejemiddel. Det bruges også i fugtighedscreme og mundplejeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumthiocyanat anvendes til fremstilling af ethylensulfid, blythiocyant, som anvendes til omdannelse af acylchlorid til thiocyanater. Det bruges også i faststof-NMR af tungmetalkerner, hvilket resulterer i fremstillingen af flere kviksølv-thiocyanat- og selenocyanatforbindelser som potentielle modeller. Det finder anvendelse i kosmetiske og personlige plejeprodukter som et hudplejemiddel. Det bruges også i fugtighedscreme og mundplejeprodukter.
Opløselighed Opløseligt i
vand, acetone og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft-, lys- og fugtfølsom. Inkompatibel med salpetersyrer, aktive halogenforbindelser og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium thiocyanate |
| Smeltepunkt | 172 °C til 175 °C |
| Tæthed | 1.89 |
| pH | 5.3 til 8.5 |
| Kogepunkt | 500 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 3594799 |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Merck Index | 14,7691 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium thiocyanate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium thiocyanate