Få mere at vide
Kaliumthiocyanat, 98 %, rent
Artikelnummer. 10349232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10349232 100 g Plastflaske 100g
10461533 500 g Plastflaske 500g
10736753 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10349232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377431000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 DKK
    271.65 DKK / 100g
    Spare 8.35 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-20-0
Molekylær formel CKNS
Molekylvægt (g/mol) 97.18
MDL nummer MFCD00011413
InChI nøgle ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC navn kalium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium thiocyanate
Smeltepunkt 170,0 °C til 179,0 °C
Farve Farveløs eller hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Lineær formel KSCN
Merck Index 15,7807
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2170 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og acetone
Formel vægt 97.18
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.886
Tæthed 1.8860g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.