Få mere at vide
Potassium Thiocyanate-13C,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Thiocyanate-13C,15N |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| Formel vægt | 98.9392 |