Få mere at vide
Potassium thiocyanate, 0.1N Standardized Solution
Artikelnummer. p-4407769
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11393707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035602.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.176 g/mol
Kaliumthiocyanat, 0,1N standardiseret opløsning anvendes i analytisk kemi til kvantitativ bestemmelse af Fe(III). I Volhards metode bruges den til at bestemme koncentrationen af chloridion ved titrering. Det bruges også som en analysator til direkte og kontinuerlig måling af koncentrationen af opløseligt kobber i en vandig opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-20-0
Molekylær formel CKNS
Molekylvægt (g/mol) 97.176
MDL nummer MFCD00011413
InChI nøgle ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC navn kalium;thiocyanat
SMIL C(#N)[S-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium thiocyanate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Miscible with water,acetone and alcohol.
Formel vægt 97.18
Lugt Odorless
Udseende Colorless liquid
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C