Få mere at vide
Kaliumthiocyanat, 0,1N standardiseret opløsning
Beskrivelse
Kaliumthiocyanat, 0,1N standardiseret opløsning anvendes i analytisk kemi til kvantitativ bestemmelse af Fe(III). I Volhards metode bruges den til at bestemme koncentrationen af chloridion ved titrering. Det bruges også som en analysator til direkte og kontinuerlig måling af koncentrationen af opløseligt kobber i en vandig opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium thiocyanate |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, acetone og alkohol. |
| Formel vægt | 97.18 |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Farveløs væske |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |