Få mere at vide
Potassium thiobenzoate, 95%
Artikelnummer. 15408308
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408308 250 mg 250mg
15498298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61741.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28170-13-0 | C7H6KOS | 177.28 g/mol
Kaliumthiobenzoat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kaliumthiobenzoat bruges som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28170-13-0
Molekylær formel C7H6KOS
Molekylvægt (g/mol) 177.28
MDL nummer MFCD28399074
InChI nøgle LSBMSRUYNGEWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbothioic acid potassium
PubChem CID 87087528
IUPAC navn benzencarbothioic S-syre; kalium
SMIL [K].SC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium thiobenzoate
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.28
Procent renhed 95%