Få mere at vide
Kalium Thioacetat, TRC
Artikelnummer. 30420269
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30420269 250 g
1 options
Artikelnummer. 30420269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698500250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Thioacetate
CAS 10387-40-3
Molekylær formel C2H4KOS
Mængde 250 g
Synonym Thioacetic Acid Potassium Salt, Ethanethioic Acid Potassium Salt, MeCOSK, Potassium Ethanethioate, Potassium Thioethanoate, Potassium Thiolacetate, S-Potassium Thioacetate
InChI formel InChI=1S/C2H4OS.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CC(=O)[S-]
IUPAC navn kalium; ethanethioat
Molekylvægt (g/mol) 114.21
Formel vægt 113.9542