Få mere at vide
Kaliumthioacetat, 98%
Artikelnummer. 11327435
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327435 100 g 100g
11317435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05405.22
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10387-40-3 | C2H4KOS | 115,211 g/mol
Kaliumthioacetat bruges til palladiummedieret kobling med arylhalogenider og triflater, der fører til S-arylthioacetater og derivater. Det bruges også som et reagens ved omdannelsen af halogenider til thioler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumthioacetat bruges til palladiummedieret kobling med arylhalogenider og triflater, der fører til S-arylthioacetater og derivater. Det bruges også som et reagens ved omdannelsen af halogenider til thioler.
Opløselighed
Opløselig i vand, methanol og nogle polære opløsningsmidler. Uopløseligt i alkaner, ethere og de fleste upolære opløsningsmidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10387-40-3
Molekylær formel C2H4KOS
Molekylvægt (g/mol) 115.211
MDL nummer MFCD00083065
InChI nøgle SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
IUPAC navn ethanethioisk S-syre; kalium
SMIL CC(=O)S.[K]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium thioacetate
Smeltepunkt ∽240 °C (dekomponering)
Lugt Stank
Mængde 100 g
FN nummer UN3335
Beilstein 3595448
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og nogle polære opløsningsmidler. Uopløseligt i alkaner, ætere og de fleste upolare opløsningsmidler.
Formel vægt 114.21
Procent renhed 98%