Få mere at vide
Potassium thioacetate, 98%
Artikelnummer. 10104660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10104660
Brand: Thermo Scientific Acros 221301000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10387-40-3 | C2H3KOS | 114.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10387-40-3
Molekylær formel C2H3KOS
Molekylvægt (g/mol) 114.2
InChI nøgle SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
IUPAC navn ethanethioisk S-syre; kalium
SMIL CC(=O)S.[K]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium thioacetate
Smeltepunkt 173.0°C to 176.0°C
Farve Hvid til Brun
pH ≤11 (10% aq. soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3COSK
Beilstein 02,23
Fieser 01,955
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble in water
Formel vægt 114.2
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Udseende (10% in water) clear
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thioacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.