Få mere at vide
Potassium tetraphenylborate, 97%
Artikelnummer. 15471478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471478 25 g 25g
15461478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55276.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3244-41-5 | C24H20BK | 358.332 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et aktivt farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed
Lav opløselighed i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Tørres ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3244-41-5
Molekylær formel C24H20BK
Molekylvægt (g/mol) 358.332
MDL nummer MFCD03093877
InChI nøgle MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetraphenylborate, potassium tetraphenylboron, potassium tetraphenylboride, potassium tetrakis phenyl borate, potassium tetraphenyl boron, potassium tetraphenylborate 97, potassium tetraphenylborate 1-
PubChem CID 23665558
IUPAC navn kalium;tetraphenylboranuid
SMIL [B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetraphenylborate
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel KB(C6H5)4
Opløselighedsinformation Low solubility in water. Soluble in organic solvents.
Formel vægt 358.33
Procent renhed 97%