Få mere at vide
Potassium tetraphenylborate, 97%
Artikelnummer. 15461478
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15461478 5 g 5g
15471478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15461478 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H55276.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3244-41-5 | C24H20BK | 358.332 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et aktivt farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed
Lav opløselighed i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Tørres ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3244-41-5
Molekylær formel C24H20BK
Molekylvægt (g/mol) 358.332
MDL nummer MFCD03093877
InChI nøgle MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetraphenylborate, potassium tetraphenylboron, potassium tetraphenylboride, potassium tetrakis phenyl borate, potassium tetraphenyl boron, potassium tetraphenylborate 97, potassium tetraphenylborate 1-
PubChem CID 23665558
IUPAC navn kalium;tetraphenylboranuid
SMIL [B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium tetraphenylborate
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lineær formel KB(C6H5)4
Opløselighedsinformation Low solubility in water. Soluble in organic solvents.
Formel vægt 358.33
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium tetraphenylborate, 97%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetraphenylborate