Få mere at vide
Kaliumtetranitroplatinat(II), Pt 42,6% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316058 1 g 1g
11306058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010538.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13815-39-9 | K2N4O8Pt | 457.30 g/mol
Kaliumtetranitroplatinat(II) anvendes i vid udstrækning som laboratoriekemikalier og til fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13815-39-9
Molekylær formel K2N4O8Pt
Molekylvægt (g/mol) 457.30
MDL nummer MFCD00011375
InChI nøgle GQUAVGOGNMMUFS-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetranitroplatinate ii, platinum potassium nitrite, dipotassium ion tetranitroplatinumdiuide, dipotassium tetranitroplatinumdiuide
PubChem CID 16211695
SMIL [K+].[K+].[Pt++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetranitroplatinate(II)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
IUPAC navn dikalium; platin; tetranitrit
Formel vægt 457.32
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 42.6% min.