Få mere at vide
Potassium tetranitropalladate(II), Pd 28.3% min
Artikelnummer. 11396048
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396048 1 g 1g
11386048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010537.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13844-89-8 | K2N4O8Pd | 368.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13844-89-8
Molekylær formel K2N4O8Pd
Molekylvægt (g/mol) 368.64
MDL nummer MFCD00049788
InChI nøgle ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J
Synonym dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1
PubChem CID 18763730
IUPAC navn dikalium; palladium; tetranitrit
SMIL [K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetranitropalladate(II)
Smeltepunkt 310°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Formel vægt 368.63
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 28.3% min.