Få mere at vide
Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397505
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397505 1 g 1g
11307515 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05609.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14680-77-4 | C24H16BCl4K | 496.10 g/mol
Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat bruges som lipofilt anionisk sted ved konstruktion af fluorescerende optode for natrium. Det blev også brugt som belægning til den piezoelektriske krystal til at kvantificere kalium ved hjælp af kvartskrystalmikrobalance.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat bruges som lipofilt anionisk sted ved konstruktion af fluorescerende optode for natrium. Det blev også brugt som belægning til den piezoelektriske krystal til at kvantificere kalium ved hjælp af kvartskrystalmikrobalance.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14680-77-4
Molekylær formel C24H16BCl4K
Molekylvægt (g/mol) 496.10
MDL nummer MFCD00043105
InChI nøgle VHPYLDPFVZBNQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrakis 4-chlorophenyl borate, tetrakis 4-chlorophenyl boron potassium, k-tcpb, potassium tetrakis 4-chlorophenyl boranuide, potassium tetrakis 4-chlorophenyl borate, selectophore tm
PubChem CID 23679691
IUPAC navn kalium;tetrakis(4-chlorphenyl)boranuid
SMIL [B+3].[K+].ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 4117827
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 496.12
Procent renhed 98%