Få mere at vide
Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31029216
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31029216 50 mg
31016083 100 mg
31015944 250 mg
31023894 1 g
31016234 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31029216 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14892050mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
CAS 105560-52-9
Molekylær formel C32H12BF24K
MDL nummer MFCD00077934
Mængde 50 mg
SMIL FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC([B-](C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)(C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=C1)(F)F.[K+]
Molekylvægt (g/mol) 902.31
Procent renhed 98%