Få mere at vide
Potassium Tetraiodomercurate Solution A, Ph. Eur. Grade, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- POTASSIUM TETRAIODOMERCURATE SOLUTION - A
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: mercury diiodide