Få mere at vide
Potassium Tetraiodomercurate, alkaline (I+II) EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 1000 mL |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1071600 |
| Grad | Eu. Ph. |
| Emballage | Bottle (Glass, HDPE) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium Tetraiodomercurate Solution, alkaline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P330-Skyl munden.
- P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.