Få mere at vide
Kaliumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307277
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307277 500 g 500g
11397267 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011556.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
Kaliumtetrafluorborat anvendes som et aktivt fyldstof til fremstilling af harpiksbundne slibemidler. Det bruges også til udvinding, raffinering og forarbejdning af metaller i den kemiske industri. Det finder anvendelse som et additiv i legeringsindustrien og svejsemiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af flusmidler til slaglodning og lodning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14075-53-7
Molekylær formel BF4K
Molekylvægt (g/mol) 125.90
MDL nummer MFCD00011395
InChI nøgle AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC navn kalium;tetrafluorborat
SMIL [K+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 529°C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter Typisk> 99,5 %
Lineær formel KBF4
Merck Index 14,7686
Opløselighedsinformation Soluble in water (0;45g/100g H2O); Slightly soluble in boiling alcoholSlightly soluble in water and hot ethyl alcohol; Insoluble in cold ethyl alcohol.
Formel vægt 125.91
Procent renhed ≤99%
Brydningsindeks 1.3245
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.50 g/mL