Få mere at vide
Potassium tetrafluoroborate, 99%, extra pure
Artikelnummer. 10503801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
Artikelnummer. 10503801
Brand: Thermo Scientific Acros 269220010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14075-53-7
Molekylær formel BF4K
Molekylvægt (g/mol) 125.90
MDL nummer MFCD00011395
InChI nøgle AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC navn kaliumtetrafluorboranid
SMIL [K+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 530.0°C
Navn note c.p.
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Micro-crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel KBF4
Merck Index 15,7804
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol
Formel vægt 125.91
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.5